Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre
Code produit 15278078 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15278078 25/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15278078 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 810123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    236.30€ / 1 pièces
    Économisez 42.70€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
TLC plaques de verre de différentes tailles pour de nombreuses applications : SILGUR-25-C (plaque de canal), gel de silice non modifié (SiOH) avec zone de concentration (kieselguhr, terre de diatomée ou diatomite).
Spécification
Matériau Verre
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (équipement) 19 canaux
Comprend Canaux
Épaisseur (métrique) 0,25 mm