Learn More
Labconco Glass Trap
Code produit 18891916 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
18891916 Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18891916 Fournisseur Labconco Code fournisseur L7397605
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Protects CentriVap Cold Trap reservoir and lid from corrosives
  • Included with CentriVap Acid Systems
  • Not compatible with pre-2005 Cold Traps or Mobile Systems.
  • Shipping weight 4.0 lb. (1.8 kg)
Spécification
Matériau Glass
Type Glass Trap
À utiliser avec (équipement) CentriVap Cold Trap reservoir and lid