Learn More
Sartorius™ Flacon de filtrat
Code produit 10161541 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10161541 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161541 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 6983001
Flacon de filtrat résistant au vide pour le système de support de filtre sous vide Sartorius™ All-Glass. Le flacon de filtrat Sartorius™ est fabriquée en verre borosilicaté durable 3.3.
  • Résistant au vide
  • Peut être utilisé pour retenir le filtrat
  • Un bord en verre non rodé de 6 mm de large situé au-dessus du col en verre rodé du flacon de filtrat empêche la contamination du filtrat par contact avec la surface en verre rodé (par exemple, par de la graisse) pendant qu’il est versé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (équipement) Ensembles de supports pour filtre sous vide All-Glass.