Learn More
Karl Hecht™ Flacons en verre avec plastique Snap-Cap
Description
- Fond plat
- Avec bord roulé
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Description | Rebord roulé |
| Diamètre (métrique) interne | Env. 30 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | ∼25 ml |
| Matériau du bouchon | Plastique |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Quantité | 200/Pk. |