Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Description
- Graduation bleue
- Avec identification de lot datée
- Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,08 ml |
| Tolérance | ±0,08 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |