Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Code produit 10189092
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10189092 50 ml 2 pièces
10528543 100 ml 2 pièces
10027982 10 ml 2 pièces
10067602 1000 mL 1 pièce
10027652 2000 mL 1 pièce
10211253 200 mL 2 pièces
10567963 20 mL 2 pièces
10691594 250 mL 2 pièces
10343073 25 mL 2 pièces
10201013 5 mL 2 pièces
10414483 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10189092 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 282017527
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Hirschmann Instruments™ Classe A USP Les fioles jaugées sont fabriquées à partir de matériaux durables. DURAN™ Les tubes en verre sont disponibles avec un certificat de performance par lot, un certificat de performance USP individuel et un certificat DAkkS.
  • Graduation bleue
  • Avec identification de lot datée
  • Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
Certifications/Conformité USP
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 140 mm
Limite d’erreur ± 0,05 ml
Tolérance ±0,05 ml
Graduated Oui
Classe A