Learn More
Rogo Sampaic™ Pipettes volumétriques en verre de classe B.
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
Marque: Rogo Sampaic™ DGG007
3.87 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec graduations ambrées vitrifiées
- Avec ampoule renforcée
Spécification
Oui | |
B | |
Marron | |
Orange | |
700 mm |
0.1mL | |
Oui | |
0,1 mL | |
50 ml |