Learn More
Hecht Karl™ Flacon réactif en verre à large ouverture
Code produit 10093751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10093751 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093751 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    7.22€ / 1 pièces
    Économisez 3.96€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Remarque : Le bouchon en verre comporte des rainures, comme le montrent les images 2 et 3 ci-dessus.
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Concluant
Matériau Verre
Type de bouchon Bouchon en verre