Learn More
Hecht Karl™ Laine de verre
Code produit 10778521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
Conditionnement:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778521 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10778521 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 1031408/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.35€
    31.84€ / 1000g
    Économisez 14.51€
    31% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026