Learn More
Kova Plastics by Alltrista Glasstic™ Slide 10
Code produit 15717818
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15717818 100/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15717818 Fournisseur Kova Plastics by Alltrista Code fournisseur 87146E
Expédition estimée: 19-11-2026
Precision manufactured, 10-chambered slide available without a hemocytometer-type grid
Cellule de numération
• Numération des sédiments urinaires
• Cytologie du LCR
• Analyse microscopique quantitative des urines
• Spermogramme
• Comptage en culture cellulaire et virologie
• Lame Kova™ Glasstic™ 10
• Chaque cellule possède 10 cupules de 6,6μL chacune
• Chaque cupule possède 9 grilles subdivisées en 9 carrés
• Lame Kova Glasstic
Spécification
Type Slide 10
À utiliser avec (application) Microscopy
Quadrillé No
Matériau Plastic with the optical qualities of glass
Nbre de puits 10
Quantité 100/boîte