Learn More
Smeg™ Laveur GW3060BX Professional Line pour verrerie
Product Code. 12321763
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
3/N/PE 7 kW max
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Unit Size
12321763 3/N/PE 7 kW max 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12321763 Supplier Smeg™ Supplier No. GW3060BX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11075.00€
    8251.00€ / 1 pièces
    Économisez 2824.00€
    25% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur GW3060BX Professional Line Instruments pour verrerie de laboratoire dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
  • Lavage jusqu’à 95°C
  • 3 contrôles électroniques programmables par microprocesseur
  • Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
  • Affichage graphique 128 x 64 pixels pour différents messages de langues
  • Condenseur à vapeur à haute efficacité avec injection d’eau froide
  • Séchage thermodynamique actif
  • Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
  • Pompe péristaltique pour détergent liquide, neutralisant liquide
  • Installation possible de deux pompes péristaltiques supplémentaires
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Eau froide, eau chaude et raccordements d’eau déminéralisés
  • Ne contient pas de chariot
  • Programmes : 20 par défaut, 10 libres
  • Dimensions externes : L x P x H : 600 x 640 x 850 mm
  • Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Specifications
Type de produit Laveur de verrerie gamme professionnelle
Modèle GW3060BX
Alimentation électrique 3/N/PE 7 kW max
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz