Learn More
Heidolph™ Kit de verrerie - Condenseur diagonal (distillations standard)
Code produit 10544362 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Plastique transparent
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) unitSize
10544362 Sans revêtement 1 pièce
10351252 Plastique transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10544362 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5130010000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le condenseur diagonal pour toutes les distillations standard est l’option affichant le prix le plus abordable
  • Les services de verrerie avec revêtement plastique transparent conviennent à une plage de températures allant jusqu'à 80™°C.
  • Le kit de verrerie inclut un flacon d’évaporation de 1 000 ml et un flacon de réception de 1 000 ml.
  • Les flacons d’évaporation et les tubes à vapeur sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
  • Bouchon de ventilation sans joint rodé, pour une manipulation facile et un fonctionnement sans graisse inclus
  • Une vanne de ventilation avec fonction de remplissage est proposée en option
  • Ne convient pas au programme de distillation automatisée Dynamic AUTO précis sur Hei-VAP Modèles de contrôle expert/ultime
  • Également disponible sur demande : ensembles de verrerie pour extraction Soxhlet et système de condenseur descendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Kit de verrerie
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Comprend Kit de verrerie G1 - Condenseur diagonal (toutes distillations standard), flacon d’évaporation de 1 000 ml et flacon récepteur de 1 000 ml
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Volume (métrique) 1 000 ml