Learn More
Heidolph™ Kit de verrerie - Condenseur diagonal (distillations standard)
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- Les services de verrerie avec revêtement plastique transparent conviennent à une plage de températures allant jusqu'à 80™°C.
- Le kit de verrerie inclut un flacon d’évaporation de 1 000 ml et un flacon de réception de 1 000 ml.
- Les flacons d’évaporation et les tubes à vapeur sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
- Bouchon de ventilation sans joint rodé, pour une manipulation facile et un fonctionnement sans graisse inclus
- Une vanne de ventilation avec fonction de remplissage est proposée en option
- Ne convient pas au programme de distillation automatisée Dynamic AUTO précis sur Hei-VAP Modèles de contrôle expert/ultime
- Également disponible sur demande : ensembles de verrerie pour extraction Soxhlet et système de condenseur descendant
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type | Kit de verrerie |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Comprend | Kit de verrerie G1 - Condenseur diagonal (toutes distillations standard), flacon d’évaporation de 1 000 ml et flacon récepteur de 1 000 ml |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |