Learn More
Labconco™ Insert pour laveur de verrerie
Code produit 17182322 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
24 inserts pour pipette
6 inserts pour pipette
Bras de pulvérisation à 5 tiges de support
Buse de pulvérisation
Fixation supérieure - Inserts pour tubes de culture
Insert pour bouteille graduée
Insert pour flacon 12 mm x 32 mm
Insert pour flacon 15 mm x 45 mm
Insert pour plateau
Insert pour tubes de culture 10-12 mm
Insert pour tubes de culture 15-18 mm
Insert pour tubes de culture 20-24 mm
Insert pour tubes en vrac
Insert à 48 broches
Kit de conversion de portoirs avec tiges de support pour tubes à essai
Panier d’ustensiles avec couvercle
Panier en mailles
Support de tube à essai 10-13 mm
Support de tube à essai 14-20 mm
Support de tube à essai 20-25 mm
Support d’ustensiles
À utiliser avec (équipement):
Labconco Support de broche inférieur
Labconco Support de broche supérieur ou inférieur
Labconco Support inférieur standard ou à broche
Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche
Rack standard supérieur ou inférieur Labconco
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle À utiliser avec (équipement) unitSize
17182322 Insert pour plateau Labconco Support inférieur standard ou à broche 1 pièce
17102332 Panier en mailles Rack standard supérieur ou inférieur Labconco 1 pièce
17112332 Insert pour tubes en vrac Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17122332 Insert pour tubes de culture 10-12 mm Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17132332 Insert pour tubes de culture 15-18 mm Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17142332 Insert pour tubes de culture 20-24 mm Labconco Support inférieur standard ou à broche 1 pièce
17152332 Fixation supérieure - Inserts pour tubes de culture Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17162332 Insert à 48 broches Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17192332 Insert pour bouteille graduée Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17172342 Buse de pulvérisation Labconco Support de broche supérieur ou inférieur 1 pièce
17102342 Support de tube à essai 10-13 mm Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17112342 Support de tube à essai 14-20 mm Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17122342 Support de tube à essai 20-25 mm Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17142342 Kit de conversion de portoirs avec tiges de support pour tubes à essai Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17172332 Insert pour flacon 12 mm x 32 mm Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17182332 Insert pour flacon 15 mm x 45 mm Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17182342 Bras de pulvérisation à 5 tiges de support Labconco Support de broche supérieur ou inférieur 1 pièce
17192322 Panier d’ustensiles avec couvercle Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17132342 Support d’ustensiles Labconco Support supérieur ou inférieur standard ou à broche 1 pièce
17152342 24 inserts pour pipette Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
17162342 6 inserts pour pipette Labconco Support de broche inférieur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 17182322 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4573000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inserts, racks et autres accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco avec système d’exploitation CleanWorks.
Racks et accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Insert de plateau  (15-352-000) pour les casseroles, les plateaux à instruments, les plateaux multi-usages et autres récipients peu profonds. Capacité : 5 plateaux. Acier inox Pour une utilisation dans Labconco Support inférieur standard ou support de broche.
  • Panier à ustensiles avec couvercle  (15-352-001) pour divers articles de laboratoire tels que bouchons, spatules et autres petits articles légers. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche.
  • Panier en filet  (15-352-002) est un insert de rack complet, un panier à mailles ouvertes qui peut être utilisé pour une variété d'ustensiles et de verrerie de laboratoire en vrac. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Rack standard supérieur ou inférieur.
  • Insert de tube en vrac  (15-352-003) Conception à chargement rapide pouvant contenir jusqu'à 600 tubes de 13 mm ou 244 tubes de 20 mm. Le séparateur maintient solidement les tubes pendant le cycle de lavage. Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche.
  • Insert de tube de culture 10-12 mm  (15-352-004) avec Top est conçu pour contenir des tubes de 10 à 12 mm de diamètre extérieur. Bouchon de retenue inclus. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche.
  • Insert de tube de culture 15-18 mm  (15-352-005) est conçu pour contenir des tubes de 15 à 18 mm de diamètre extérieur. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche.
  • Insert de tube de culture 20-24 mm  (15-352-006) est conçu pour contenir des tubes de 20 à 24 mm de diamètre extérieur. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Support inférieur standard ou support de broche.
  • Retenue supérieure  (15-352-007) sécurise les tubes de culture chargés dans les inserts de tubes de culture. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche. Un bouchon est inclus avec chaque insert de tube de culture de taille 10-12 mm seulement.
  • Insert à 48 broches  (15-352-008) maintient en toute sécurité les récipients de laboratoire à large ouverture de petit volume. Acier inox de type 304 avec pointes en silicone pour éviter les rayures. Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure, standard ou à broche. Inserts 10 broches et 32 broches également disponibles.
  • Insert de cylindre gradué  (15-352-009) peut contenir jusqu'à 3 cylindres gradués. Comprend 3 buses de pulvérisation à couverture complète pour une facilité de nettoyage maximale. Nécessite Labconco Support de broche inférieur (non inclus). Jusqu’à 2 inserts par rack. Acier inox de type 304
  • Buse de pulvérisation à couverture complète  (15-352-010) distribue l'eau pour maximiser la nettoyabilité de la verrerie de laboratoire à large ouverture. Remplace la broche standard dans Labconco Support de broche supérieur ou inférieur (non inclus). Comprend 1 buse de pulvérisation et 1 tige de support.
  • Support pour tubes à essai 10-13 mm  (15-352-011) convient aux tubes à essai de 10 à 13 mm de diamètre extérieur. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les porte-tubes empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inox de type 304 Nécessite Labconco Kit de conversion 4575300& Support de broche inférieur (non inclus).
  • Support pour tubes à essai 14-20 mm  (15-352-012) convient aux tubes à essai de 14 à 20 mm de diamètre extérieur. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les supports empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inox de type 304 Nécessite Labconco Kit de conversion 4575300& Support de broche inférieur (non inclus).
  • Porte-tubes à essai 20-25 mm  (15-352-013) convient aux tubes à essai de 20 à 25 mm de diamètre extérieur. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les supports empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inox de type 304 Nécessite Labconco Kit de conversion 4575300& Support de broche inférieur (non inclus).
  • Porte-ustensiles  (15-352-014) pour spatules, cuillères, louches et autres ustensiles divers. Les ustensiles s’adaptent dans 6 compartiments spacieux. Pour une utilisation dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure standard ou crémaillère à broche.
  • Kit de conversion pour broche de tube à essai  (15-352-015) comprend 6 rangées de fuseaux avec 8 fuseaux par rangée et une base de support. Nécessite l’insert de support de tube à essai 4574700, 4574800 ou 4574900. Pour une utilisation dans Labconco Support de broche inférieur.
  • 24 Insert de pipette  (15-352-016) maintient en toute sécurité jusqu'à 24 pipettes verticalement pour nettoyer et sécher les pipettes. Fabriqué en acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Support de broche inférieur.
  • 6 Insert de pipette  (15-352-017) maintient en toute sécurité jusqu'à 6 pipettes verticalement pour nettoyer et sécher les pipettes. Fabriqué en acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Support de broche inférieur.
  • Insert de flacon 12 mm x 32 mm  (15-352-018) peut contenir en toute sécurité jusqu'à 48 flacons de 12 x 32 mm pendant le lavage. Comprend un couvercle de retenue avec poignée et un support.& 6 bras de broche. Peut utiliser jusqu’à 2 par rack de tige de support. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Support de broche inférieur.
  • Insert de flacon 15 mm x 45 mm  (15-352-019) peut contenir en toute sécurité jusqu'à 48 flacons de 15 x 45 mm pendant le lavage. Comprend un couvercle de retenue avec poignée et un support.& 6 bras de broche. Peut utiliser jusqu’à 2 par rack de tige de support. Acier inox de type 304 Pour une utilisation dans Labconco Support de broche inférieur.
  • Bras de pulvérisation interchangeable à 5 broches  (15-352-040) possède 5 broches d'injection directe pour le nettoyage de petits récipients de laboratoire à col étroit. Peut être utilisé dans Labconco Crémaillère supérieure ou inférieure.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert
Capacité 5 plateaux
Modèle Insert pour plateau
À utiliser avec (équipement) Labconco Support inférieur standard ou à broche
Profondeur (impériale) 18 in
Profondeur (métrique) 45,7 cm
Hauteur (impériale) 9,3 in
Hauteur (métrique) 23,6 cm
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm
Largeur (impériale) 9,5 in
Largeur (métrique) 24,1 cm
Poids (impériale) emballé 3 lb
Poids (métrique) à l’expédition 1,4 kg
Quantité 1 de chaque