Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nacelles en carbone vitreux
Code produit 15406295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29 x 16 x 10mm
53 x 16 x 10mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10mm
Capacité (métrique):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Capacité (métrique) unitSize
15406295 29 x 16 x 10mm 2 ml 1 pièce
15416295 53 x 16 x 10mm 3 ml 1 pièce
15426295 103 x 16 x 10mm 10 ml 1 pièce
15486345 76 x 33 x 25 mm 40 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15406295 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039026.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides et à l’usure abrasive
  • Aucun effet de mémoire ni contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • La résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Bonne conductivité électrique
  • Utilisé dans les récipients pour la technologie des matériaux ultra-haute pureté tels que les connexions de semi-conducteurs et la croissance de cristaux tels que les cristaux d’halogénure dopés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Nacelle en carbone glasseux
Capacité (métrique) 2 ml
Dimensions (L x l x H) 29 x 16 x 10mm
Hauteur (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 29 mm
Largeur (métrique) 16 mm