Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset conique en carbone vitreux ; Volume (ml) : 30 ; Diamètre supérieur (mm) : 44 ; Diamètre inférieur (mm) : 22 ; Hauteur (mm) : 45
Code produit 15443645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
20mL
30mL
60 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Hauteur (métrique):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
15443645 100mL 70mm 53mm 1 pièce
15443675 10mL 31mm 27mm 1 pièce
15453675 20mL 35mm 38mm 1 pièce
15463675 30mL 44mm 45mm 1 pièce
15473675 60 ml 52mm 56mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15443645 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 038376.KT
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conique
Matériau Carbone glasseux
Capacité (métrique) 100mL
Diamètre (métrique) externe 70mm
Hauteur (métrique) 53mm
Product Type Creuset en carbone vitreux
Diamètre (métrique) de la base 34mm
RUO– À des fins de recherche uniquement