Learn More
Plaque de carbone vitreux 2, mm (0,08 po.) d’épaisseur, type 1, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
100mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480131 50 x 50 mm 50mm
11314357 100 x 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480131 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038025.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé dans la coulée, la fusion de métaux et les alliages durs. Le carbone vitreux est largement utilisé comme matériau d’électrode en électrochimie, pour les creusets à haute température et comme partie intégrante de certaines prothèses.
Used in casting, smelting of metal, hard alloys. Glassy carbon is widely used as an electrode material in electrochemistry, for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glassy carbon plate
Conditionnement Tube
Numéro MDL MFCD00133992
Quantité 50 x 50 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.