Learn More
Glaucocalyxin B, MedChemExpress
Code produit 16431678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2113
MedChemExpress Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity; decreases the growth of HL-60 cells with an IC50 of approximately 5.86 μM at 24 h.
Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity
Spécification
Nom chimique ou matériau Glaucocalyxin B
CAS 80508-81-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30O5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C(CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@]4(C(C([C@H](CC3)[C@H]4OC(C)=O)=C)=O)[C@H](O)C[C@]12[H])=O
Poids moléculaire (g/mol) 374.47
Poids de la formule 374.47
Pourcentage de pureté 99.13%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease