Learn More
Glesatinib hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16497656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497656 100 mg
16480298 5 mg
16471839 1 mg
16453787 50 mg
16437838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497656 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19642A
MedChemExpress Glesatinib hydrochloride (MGCD265 hydrochloride) is an orally active, potent MET/SMO dual inhibitor. Glesatinib hydrochloride, a tyrosine kinase inhibitor, antagonizes P-glycoprotein (P-gp) mediated multidrug resistance (MDR) in non-small cell lung cancer (NSCLC).
Glesatinib hydrochloride (MGCD265 hydrochloride) is an orally active, potent MET/SMO dual inhibitor. Glesatinib hydrochloride, a tyrosine kinase inhibitor, antagonizes P-glycoprotein (P-gp) mediated multidrug resistance (MDR) in non-small cell lung cancer (NSCLC).
Spécification
Nom chimique ou matériau Glesatinib hydrochloride
CAS 1123838-51-6
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H28ClF2N5O3S2
Quantité 100 mg
Synonyme MGCD265 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (76.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(OC2=C3C(C=C(C4=NC=C(CNCCOC)C=C4)S3)=NC=C2)C(F)=C1)=S)CC5=CC=C(F)C=C5.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 656.17
Poids de la formule 656.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease