Learn More
Glibenclamide, MedChemExpress
Description
Glibenclamide inhibits P-glycoprotein. Glibenclamide directly binds and blocks the SUR1 subunits of KATP and inhibits the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR). Glibenclamide interferes with mitochondrial bioenergetics by inducing changes on membrane ion permeability. Glibenclamide can induce autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glibenclamide |
| CAS | 10238-21-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H28ClN3O5S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Glyburide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (506.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | ClC1=CC(C(NCCC2=CC=C(S(NC(NC3CCCCC3)=O)(=O)=O)C=C2)=O)=C(OC)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.0 |
| Afficher plus |