Learn More
Gliclazide, MedChemExpress
Description
Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gliclazide |
| CAS | 21187-98-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H21N3O3S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | S1702 SE1702 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CC3C(CCC3)C2)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.41 |
| Afficher plus |