Learn More
Gliclazide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15567719 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15567719 1 g 1g
15577719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15567719 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461070010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21187-98-4
Formule moléculaire C15H21N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Numéro MDL MFCD00409893
Clé InChI BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
CID PubChem 3475
ChEBI CHEBI:31654
Nom IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gliclazide
Point de fusion 163.0°C to 169.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 323.41
Pourcentage de pureté ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gliclazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.