Learn More
Glimepiride-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glimepiride-d5 |
| CAS | 1028809-90-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C24H29D5N4O5S |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxyamide-d5, Amaryl-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/i1D3,4D2 |
| SMILES | O=S(C(C=C1)=CC=C1CCNC(N2C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C(C)C2)=O)=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 495.65 |
| Poids de la formule | 495.2564 |
| Afficher plus |