Learn More
Glipizide, MedChemExpress
Code produit 16428196
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428196 100 mg
16412076 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16428196 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0254
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Glipizide (CP 2872; K 4024) a potent, orally active and sulfonylurea class anti-diabetic agent and can be used for type 2 diabetes mellitus research but not type 1. Glipizide acts by partially blocking ATP-sensitive potassium (KATP) channels among β cells of pancreatic islets of Langerhans.
Glipizide (CP 2872
Spécification
Nom chimique ou matériau Glipizide
CAS 29094-61-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N5O4S
Quantité 100 mg
Synonyme CP 28720 K 4024
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (112.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=C(C)N=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(NC3CCCCC3)=O)=O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 445.54
Poids de la formule 445.54
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism