Learn More
Glipizide, TRC
Code produit 17992685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992685 500 mg 500mg
17964215 50 mg 50mg
17964515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992685 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG410225500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29094-61-9
Formule moléculaire C21 H27 N5 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 445.54
Synonyme Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), Urea, 1-cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, Aldiab, CP 28720, Digrin, Dipazide, Glibenese, Glibetin, Glican, Glidiab, Glipid, Glipizid, Glipizide, Gluco-Rite, Glucolip, Glucotrol, Glucotrol Xl, Glucozide, Glupitel, Glupizide, Glyde, Glydiazinamide, Glynase, K 4024, Melizide, Mindiab, Minidab, Minidiab, Minodiab, N-(2-(4-(N-(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenyl)ethyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide, N-(4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Napizide, Ozidia, Samarium(III) ionophore I, Semiglynase, Sucrazide, TK 1320
Nom IUPAC N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phényl]éthyle]-5-méthylpyrazine-2-carboxamide
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Glipizide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
Poids de la formule 445.1784