Learn More
Glisoxepid, TRC
Code produit 30395325
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395325 10 mg
30395098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG41060010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25046-79-1
Formule moléculaire C20 H27 N5 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 449.52
Synonyme 3-Isoxazolecarboxamide, N-[2-[4-[[[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-[[p-[2-(5-methyl-3-isoxazolecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 4-[4-[β-(5-Methylisoxazole-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-1,1-hexamethylenesemicarbazide, BS 4231, Glisepin, Glisoxepid, Glisoxepide, Pro-Diaban, Pro-Diaben, RP 22410
Nom IUPAC N-[2-[4-(azepan-1-ylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NN3CCCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Glisoxepide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27)
Poids de la formule 449.1733