Learn More
Borer Chemie™ glisseal HV
Code produit 17794049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 30 g
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17794049 10 x 30 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17794049 Fournisseur Borer Chemie™ Code fournisseur 514300.00CA30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Graisse de laboratoire sans silicone, très résistante au vide, pour l'étanchéité et la lubrification des joints rodés fixes et rotatifs en verre et des raccords en plastique et en métal. Glisseal HV est exceptionnellement résistante aux températures élevées et ne coule pas.
  • sans silicone
  • résiste au vide poussé
  • en tubes pratiques
  • très économique, ne s'applique que très finement
  • excellente stabilité à la température -40 °C à +220 °C
  • consistance constante, pas de point de goutte
  • résistant à la plupart des acides, alcalis et gaz
  • assistance technique par le fabricant
Spécification
Type de produit lubrifiant à base de paraffine
Format Pâte
À utiliser avec (application) Spécialement prévu pour des applications en vide poussé
Couleur Marron foncé
Conditionnement Boîte contenant 10 tubes de 30 g
Quantité 10 x 30 g
Poids (impériale) 10,5 oz.
Poids (métrique) 300 g