Learn More
Globe Scientific 17 tubes à essai de 100 mm
Code produit 31922911 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Graduated:
Non
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Graduated Conditionnement
31922911 Polypropylène Non 1000 pièces
31922804 Polystyrène Non 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922911 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110186
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Moulés à partir de polystyrène de qualité supérieure pour la clarté, ou de polypropylène pour la résistance et la stabilité aux chocs face aux acides, alcalis et solvants courants
  • Disponible en polypropylène et polystyrène
  • Utilisation en laboratoire
  • Existe en une large gamme de tailles
Tubes en polystyrène
Résister à 1500 tr/min lors de la centrifugation
Tubes en polypropylène
Résister à 3000 tr/min pendant la centrifugation
Autoclavable et congelable
Spécification
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube à essai