Learn More
Globe Scientific 4 oz Récipients de collecte d’échantillons
Code produit 11592405 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Conditionnement
11592405 Stérile Vert 1 pièce
31922641 Non stérile Rouge 500 pièces
31922333 Stérile Rouge 100 pièces
31922748 Stérile Vert 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11592405 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 86775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    127.43€ / 1 pièces
    Économisez 14.57€
    10% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Avec un bouchon à vis EZ-Turn à quart de tour conçu pour aider à prévenir le syndrome du canal carpien
  • Contenants en polypropylène avec bouchons en polyéthylène
  • Utilisé pour le prélèvement d'échantillons d'urine
  • Graduée jusqu'à 100 ml avec surface d'écriture dépolie
  • Comprend une étiquette d'identification du patient trilingue
  • Stérile
Spécification
Actionnement Manuel
Mode HVP1-1
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 4 oz
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Vert
No. of Ports 2 port