Learn More
Globe Scientific Globe Scientific Tube centrifugeuse clinique de 50 mL
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Tube en polypropylène
- Un bouchon à vis bleu en polyehtylène haute densité résistant aux fuites assure une étanchéité hermétique
- Présentez des marques de graduation noires faciles à lire par incréments de 0,5 mL
- Zone d’écriture blanche pour l’identification de l’exemple
- Autoclavable (sans bouchons)
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Diamètre (impériale) extérieur | 1,18 in |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,6 oz |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis plat fixé |
| Bouchon inclus | Oui |
| Afficher plus |