Learn More
Globe Scientific Globe Scientific Tube centrifugeuse en polypropylène de 50 mL
Code produit 31922786 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922786 50 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922786 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6240
Expédition estimée: 11-01-2027
Pour la centrifugation et le stockage de réactifs de laboratoire critiques, y compris les milieux de culture, les tampons et les anticorps
  • Doté de bouchons à vis rouges à bout plat, étanches par joints de bouchon
  • Imprimé avec des marques de graduation blanches par incréments de 0,5 mL
  • Zone d’écriture blanche pour l’identification de l’exemple
  • Vitesse de rotation : 10 000 RCF (12 320 x g)
  • Dimensions : 29,5 x 114 mm
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Diamètre (impériale) extérieur 1,16 in
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (impériale) 1,6 oz
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis fixé
Bouchon inclus Oui
Diamètre (métrique) 29.5 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 10,000 x g