Learn More
Globe Scientific Coupe d’échantillon en polypropylène pour alpha Wassermann™ ACE et Gilford™ analyseurs
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Capacité : 0,5 mL
- Dimensions : 0,3 x 0,8 in. (10 x 22 mm)
Spécification
Spécification
| Type | Cupule d’échantillon |
| À utiliser avec (équipement) | Alpha Wassermann ACE et Gilford analyseurs |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Quantité | 1000/Pk. |