Learn More
Globe Scientific distributeur pour tubes de culture en verre borosilicate ; pour tubes de 100 mm
Code produit 31922585 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Pour des tubes 13 x 100 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922585 Pour des tubes 13 x 100 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922585 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 1592
Expédition estimée: 11-01-2027
Distributeur métallique, pour tubes de 13 x 100 mm
Distributeur de métaux
Distributeur de service lourd
  • Fabriqué en métal peint en blanc et doté d’un couvercle en verre flexible qui se relève pour dispenser les tubes
  • Chaque distributeur contient une boîte de 250 tubes en verre
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1
Capacité (métrique) Pour des tubes 13 x 100 mm
Matériau Métal
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.