Description
Réduit les variations de pH et les contaminants potentiellement lixiviés par des tubes fabriqués en verre soda et chaux
- Utilisé pour la culture tissulaire et les banques de sang
- Il est livré avec des bas bien arrondis et des rebords lisses polis au feu
- Spécifications dimensionnelles rigidement contrôlées
- Autoclavables et résistants aux substances chimiques
- Température de fusion : 1460 °C (±20 °C)
- Température d’adoucissement : 1220 °C (±20 °C)
- Point de congélation : -50 °C
- Vitesse d’essaim : max. ∽4500 tr/min
- Disponible en six tailles
- Fabriqué en verre borosilicate de qualité supérieure
- Un distributeur est disponible ; vendu séparément
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1 |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Pour la culture tissulaire et les banques de sang |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Culture Tube |