Learn More
Globe Scientific Bouchons de bougie à brides pour tubes de 16 mm
Code produit 31922745 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Lavande
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
10000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31922745 Noir 10000 pièces
31923034 Vert 10000 pièces
31922571 Lavande 10000 pièces
31922027 Bleu 10000 pièces
31922551 Blanc 10000 pièces
31921871 Rouge 10000 pièces
31923006 Orange 10000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31922745 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 116152K
Expédition estimée: 11-01-2027
Assurer une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes
  • Bouchons en polyéthylène avec deux brides flexibles qui appuient fermement contre la paroi intérieure des tubes
  • Disponible en sept couleurs pour l’identification des échantillons
Spécification
Comprend 2 brides flexibles
Type de produit Bouchon enfichable à bride
Matériau Polyéthylène
Couleur Noir
Dimensions (impériale) 0,62 in
Dimensions (métrique) 16 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 16 mm