Description
Assurer une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes
These flanged plug caps are designed to provide exceptional leak-resistance for test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that press firmly against the inside wall of the tube for a secure fit.
- Material: Polyethylene (PE)
- Size: 12 mm
- Color: Green
- Design: Dual flexible flanges for enhanced leak-resistance
Informations sur la commande
1000/pk
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon enfichable à bride |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Vert |
| Dimensions (impériale) | 0,47 in |
| Dimensions (métrique) | 12 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 12 mm |