Learn More
Globe Scientific Contenants polyvalents avec couvercles
Code produit 31922170 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 mL
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922170 240 mL 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922170 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 270008
Expédition estimée: 11-01-2027
  • Cette gamme populaire de contenants possède des bouchons à enclencher étanches, résistants aux fuites, et est idéale pour un stockage à long terme. Les contenants ont des couvercles plats et sont empilables.
Spécification
Profondeur (métrique) 9.5 cm
Profondeur (impériale) 3,75 in
Capacité (métrique) 240 mL
Couleur Blanc
Type de produit Récipient à échantillons
Capacité (impériale) 8 oz
Matériau PE-HD
À utiliser avec (application) Stockage à long terme
Hauteur (impériale) 2,25 in
Hauteur (métrique) 5.7 cm
Capacité 240 mL