Learn More
Globe Scientific Bouchon de bouchon pour tubes de 12 mm
Code produit 31923026 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Lavande
Naturel
Orange
Vert
Conditionnement:
20000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31923026 Naturel 20000 pièces
31922589 Bleu 20000 pièces
31922856 Vert 20000 pièces
31922829 Lavande 20000 pièces
31922740 Orange 20000 pièces
31922566 Jaune 20000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31923026 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 118139C
Expédition estimée: 04-01-2027
Assure un joint étanche
  • En PE
  • Couleurs variées disponibles
Spécification
Type de produit Bouchon de bouchon
Matériau Polyéthylène
Couleur Naturel
Dimensions (impériale) 0,47 in
Dimensions (métrique) 12 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 12 mm