Learn More
Globe Scientific Bouchons de tubes à bouchon
Code produit 31923289 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
20000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31923289 Rouge 20000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31923289 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 118139R
Expédition estimée: 11-01-2027
Pour une utilisation avec 2 tubes de 75 mm.
Spécification
Type de produit Bouchon de bouchon
Matériau Polypropylène
Couleur Rouge
Dimensions (impériale) 0,47 in
Dimensions (métrique) 12 mm
À utiliser avec (équipement) 12 tubes de 75 mm