Learn More
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Code produit 31922688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
Capacité (impériale):
0.03 oz.
0.06 oz.
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) unitSize
31922688 1 mL 0.03 oz. 1000 pièces
31923493 2 mL 0.06 oz. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922688 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5504
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Used when smaller sampling is necessary
  • Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
  • Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
  • Available in 1mL and 2mL sizes
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Type de produit Nesting Sample Cup
Capacité (impériale) 0.03 oz.
Matériau Polystyrene
À utiliser avec (application) Used when smaller sampling is necessary
À utiliser avec (équipement) High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more
Capacité 1 mL