Learn More
Globe Scientific Tasses d’échantillons en polystyrène imbriquées
Code produit 31923493 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
Capacité (impériale):
0,03 oz
0,06 oz
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Conditionnement
31923493 2 mL 0,06 oz 1000 pièces
31922688 1 mL 0,03 oz 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31923493 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5505
Expédition estimée: 11-01-2027
Utilisé lorsque l’échantillonnage est réduit
  • S’insère dans d’autres tubes à essai ou dans des tubes de collecte de sang d’origine offrant une surface d’échantillonnage plus petite
  • Conçus pour une utilisation sur des analyseurs automatisés à grand volume : Dade Dimension™, Hitachi™ série 747, Kodak Ektachem™ 700 et plus
  • Disponible en formats 1 mL et 2 mL
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Type de produit Tasse d’échantillon de nidification
Capacité (impériale) 0,06 oz
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Utilisé lorsque l’échantillonnage est réduit
À utiliser avec (équipement) Analyseurs automatisés à haut volume : Dade Dimension™, Hitachi™ série 747, Kodak Ektachem™ 700 et plus
Capacité 2 mL