Learn More
Globe Scientific Tubes à essai
Code produit 31922038 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 mm
70 mm
75 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Avec rebord:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
4000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Matériau Avec rebord Conditionnement
31922038 55 mm 12 mm Polystyrène Non 1000 pièces
31922413 100 mm 13 mm Polypropylène Non 1000 pièces
31923033 100 mm 13 mm Polystyrène Non 1000 pièces
31922203 75 mm 12 mm Polystyrène Non 4000 pièces
31923716 75 mm 16 mm Polystyrène Non 1000 pièces
31923003 75 mm 16 mm Polystyrène Oui 2500 pièces
31922505 75 mm 16 mm Polypropylène Oui 2500 pièces
31922310 75 mm 16 mm Polypropylène Non 1000 pièces
31923042 70 mm 11 mm Polystyrène Non 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 31922038 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 117011
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Tubes à essai polyvalents adaptés à la plupart des applications en laboratoire
  • Non stérile
  • Moulés soit en polystyrène de qualité supérieure pour la clarté, soit en polypropylène pour la résistance et la stabilité aux chocs face aux acides, alcalis et solvants courants
  • Les tubes en polystyrène peuvent résister à 3000rcf
  • Les tubes en polypropylène peuvent résister à 5000 RCF et sont autoclavables et congelables
Spécification
Capacité (métrique) 3 mL
Longueur (métrique) 55 mm
Matériau Polystyrène
Conditionnement 1000/Cs.
Avec rebord Non
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai