Learn More
Brady™ Étiquettes de suivi des biens RFID en polyester brillant
Product Code. 17415993 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Unit Size:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
17415993 Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17415993 Supplier Brady™ Supplier No. 307923
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les étiquettes RFID UHF conviennent à une utilisation en extérieur et en intérieur, à de grandes plages de lecture et aux environnements exposés aux UV.
  • Pour les applications générales comme la vente au détail, l’industrie, la chaîne d’approvisionnement et d’autres
  • L’antenne est conçue pour une application sur des surfaces non métalliques
  • Côté face de l’étiquette en polyester et puce collée à l’antenne en aluminium à l’aide d’un film adhésif conducteur anisotrope
  • Convient à l’impression par transfert thermique, y compris l’encodage RFID
  • Les étiquettes sont enroulées à l’extérieur et contrôlées à 100 %, 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau, les mauvaises étiquettes étant marquées
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage RFID, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes industrielle Sato CL4NX Plus, imprimante d’étiquettes industrielle Zebra™ ZT411, imprimante d’étiquettes industrielle
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500 étiquettes
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Épaisseur (métrique) 0,24 mm
Répétition verticale (métrique) 28,6 mm
Largeur (métrique) 53 mm
Hauteur (métrique) 26 mm
Alternate Part Number THT-UHF-423-53X26