Learn More
Sacs de gants
Code produit 11742134
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
432 x 432 x 280 mm
432 x 680 x 300 mm
686 x 370 x 457 mm
690 x 690 x 381 mm
940 x 940 x 635 mm
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11742134 690 x 690 x 381 mm 6 pièces
11786514 686 x 370 x 457 mm 6 pièces
11722134 432 x 432 x 280 mm 6 pièces
11732134 432 x 680 x 300 mm 6 pièces
11752134 940 x 940 x 635 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11742134 Fournisseur Glas Col Code fournisseur 108DX2727H
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sac à gants polyéthylène
• La solution économique et pratique pour un environnement contrôlé
• Idéal pour manipulation de produits hygroscopiques, sensibles à l'air ou à l'oxygène ou manipulations à l'abri de la poussière ou de l'humidité
• Isolement des manipulateurs vis à vis des produits manipulés
• Sac et gants en polyéthylène, intérieur des gants talqué
• Embout gaz pour introduction de gaz inerte
• Introduction du matériel via manchon; fermeture par pinces
• Le sac à gants contaminé peut être jeté après usage, un moyen économique lorsque vous travaillez en milieu hostile ou dangereux
• Peut être réutilisé plusieurs fois pour des travaux non contaminants
• Sac-à-gants
Spécification
Dimensions (L x l x H) 690 x 690 x 381 mm