Learn More
SICCO Boîte de gants
Code produit 12651855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
850 x 650 x 540 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12651855 850 x 650 x 540 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12651855 Fournisseur SICCO Code fournisseur V 198408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7537.87€
    3965.60€ / 1 pièces
    Économisez 3572.27€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Boîte à gants Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique Panneau de base en polyéthylène Porte basculante doublée d'un joint élastique Deux ports pour gants comprenant une paire de gants en caoutchouc naturel (taille 9)
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, panneau de base en polyéthylène.
  • Panneau avant avec deux ports pour gants et une paire de gants en caoutchouc naturel taille 9, deux entrées pour câbles à l'arrière (en haut à gauche et en haut à droite).
  • Espace de travail comprenant deux raccords de tuyau pour le remplissage de gaz et l'aération et la tuyauterie appropriée (1 tuyau de 5 m pour le remplissage de gaz en PVC, 1 tuyau d'aération de 5 m en PE).
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Introductions de câbles pour les appareils électriques
  • Grande ouverture avant
  • Connecteurs pour le remplissage et l’aération des gaz, y compris les tubulures appropriées
Specifications
Type de produit Boîte de gants
Dimensions (L x l x H) 850 x 650 x 540 mm
Volume (métrique) 290 L
Poids (métrique) 14 kg