Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants, 830-ABC
Code produit 11892742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
317 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11892742 317 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11892742 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 830ABCEXP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14298.65€
    9021.82€ / 1 pièces
    Économisez 5276.83€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîte à gants analytique compacte qui minimise les courants d’air et optimise l’efficacité de la balance. La boîte à gants Plas Labs™, 830-ABC offre propreté, sécurité, confinement complet, portabilité et atmosphère sans traction.
  • La partie supérieure est amovible pour faciliter l’installation de l’équipement
  • Quatre vannes de gaz de purge (deux sur la chambre de transfert et deux sur la chambre principale)
  • Plateau de mise à niveau blanc pour un transfert de liquides simplifié
  • Toutes les pinces en acier inox entièrement réglables
  • Gants Hypalon ambidextres blancs pour une meilleure résistance aux produits chimiques et aux U.V.
  • Barrette de sortie électrique multiple de qualité hospitalière homologuée U.L. et C.S.A.
  • La valve de dépressurisation minimise la “résistance” du gant
  • Filtres H.E.P.A. et à boîte à vapeur organique (remplaçable)
  • Garantie standard et manuelle
  • La chambre de transfert mesure 12 po de long x 11 po de diamètre (dia. int.).
Spécification
Profondeur (métrique) 61 cm
Profondeur (métrique) intérieure 59 cm
Hauteur (métrique) 79 cm
Hauteur (métrique) intérieure 74 cm
Volume (métrique) 317 L
Poids (impériale) 250 lb
Largeur (métrique) 110 cm
Largeur (métrique) intérieure 71 cm