Learn More
Plas Labs™ Chambre d’anaérobie 855-ACB pour boîte à gants
Code produit 10550293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
10550293 120 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10550293 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 855ACB/EXP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôlez manuellement votre atmosphère lorsque vous travaillez avec des matériaux sensibles à l’oxygène dans cette boîte à gants. La chambre d’anaérobie pour boîte à gants Plas Labs™ 855-ACB utilise un réchauffeur catalyseur pour réduire toute trac
  • Garantie standard de 24 mois (non applicable aux gants et consommables)
  • Bouchon en acrylique transparent en une seule pièce
  • Les déconnexions rapides à étanchéité automatique permettent à l’opérateur de changer le train de séchage sans perturber l’atmosphère interne
  • Fond blanc thermodurci moulé par matrice adaptée
  • Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
  • Deux pompes à vide, une pour la chambre de transfert et une pour le train de séchage
  • Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
  • Le train de séchage comprend des boîtes en polycarbonate contenant DesiSphere™
  • La porte intérieure de la chambre de transfert s’ouvre automatiquement lorsque les pressions sont neutralisées entre la chambre principale et la chambre de transfert
  • Toutes les commandes sont éclairées
  • La chambre de transfert mesure 12 po de long et 11 po de diamètre (dia. int.)
  • Système lumineux vif (garantie de 40 000 heures)
  • Barrette de sortie électrique ; homologuée U.L. et C.S.A., de qualité hospitalière avec quatre sorties
  • Gants Hypalon ambidextres blancs
  • Toutes les pinces sont réglables pour compenser l’usure
Spécification
Profondeur (métrique) 119 cm
Profondeur (métrique) intérieure 97 cm
Hauteur (métrique) 107 cm
Hauteur (métrique) intérieure 79 cm
Hertz 60 Hz
Tension 120 V
Volume (métrique) 1157 L
Poids (métrique) 135 kg
Largeur (métrique) 193 cm
Largeur (métrique) intérieure 152 cm