Learn More
Sanplatec™ Boîte à gants à purge de gaz, type G
Description
- Le système de caisse/fond détachable permet de supporter des charges lourdes et d'atteindre la pleine capacité.
- Les types G et GS sont conçus pour le chargement d'équipements à l'intérieur.
- Pour le type G, la partie inférieure et le corps principal sont en acrylique, permettant une visibilité optimale.
- Le sas (chambre de passage) peut être décomprimé.
- Dimensions intérieures du sas (mm) : 200L x 200P x 200H
- Robinet d'arrêt pour purge de gaz monté sur le corps principal : 2 pièces (6 tubes de type à une touche)
- Vanne sur boîte de passage : 2 pièces (diamètre de buse 9 mm)
- Manomètre à vide sur le sas : 1 pièce (pour 0 à 0,1 MPa)
- Gant et bracelet de gant : 1 ensemble
- Matériau du fond : acrylique (type G), acier inoxydable (type GS)
- Deux boîtes à gants peuvent être reliées par une pièce de connexion sur commande.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte de gants |
| Type de filtre | Aucun |
| Type d’éclairage | Aucun |
| Matériau | Acrylique |
| Poids (métrique) | 31 kg |