Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.27% |
| CAS | 1450806-98-0 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 3415.72 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (14.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) |