Learn More
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B
Spécification
Spécification
| CAS | 103213-49-6 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1570.6 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |